Learn More
3-(2,6-Dichlorphenyl)-5-methylisoxazol-4-carbonylchlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10693603
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Chemische Identifikatoren
CAS 4462-55-9
Summenformel C11H6Cl3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 290.524
InChI-Schlüssel IZQGELJKDARDMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2,6-dichlorophenyl-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride, dcimc chloride, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonyl chloride, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methylisoxazole-4-carbonylchloride, 4-isoxazolecarbonyl chloride, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid chloride, 3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl isoxazole-4-carbonyl chloride, pubchem8683, dsstox_cid_31536, dsstox_rid_97421
PubChem CID 78212
IUPAC-Name 3-(2,6-Dichlorphenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-carbonylchlorid
SMILES CC1=C(C(=NO1)C2=C(C=CC=C2Cl)Cl)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2, 6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 290.53
Reinheit (%) 97%