Learn More
3-(2,5-Dimethoxyphenyl)propionsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15436397
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10538-49-5
Summenformel C11H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 210.23
MDL-Nummer MFCD00060325
InChI-Schlüssel JENQUCZZZGYHRW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 66343
IUPAC-Name 3-(2,5-dimethoxyphenyl)propanoic acid
SMILES COC1=CC=C(OC)C(CCC(O)=O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(2,5-Dimethoxyphenyl)propionic acid
Schmelzpunkt 61°C to 66°C
Menge 25 g
Synonym 3-2,5-dimethoxyphenyl propanoic acid, 3-2,5-dimethoxyphenyl propionic acid, benzenepropanoic acid, 2,5-dimethoxy, 2,5-dimethoxyhydrocinnamic acid, 2,5-dimethoxybenzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid,2,5-dimethoxy, maybridge1_000808, acmc-1bo6n, ksc503q0f, 2,5-dimethoxy-benzenepropanoic acid
Formelmasse 210.23
Reinheit (%) 96%