Learn More
3-(1 H-Pyrazol-1-ylmethyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
56.10 CHF - 486.63 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 892502-09-9
Summenformel C10H11N3
Molekulargewicht (g/mol) 173.219
InChI-Schlüssel JGTYTUGTENJXBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1h-pyrazol-1-ylmethyl aniline, 3-1h-pyrazol-1-yl methyl aniline, 3-pyrazol-1-ylmethyl-phenylamine, 3-pyrazol-1-ylmethyl aniline, 3-1-pyrazolyl methyl aniline, 3-1h-pyrazol-1-ylmethyl phenyl amine, 3-pyrazolylmethyl phenylamine
PubChem CID 6485349
IUPAC-Name 3-(Pyrazol-1-ylmethyl)anilin
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)CN2C=CC=N2
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10662475
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
CC56114CB
250 mg
56.10 CHF
250 Milligramm
Verfügbar ab: 03-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10759595
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
CC56114DA
1 g
151.54 CHF
1 Gramm
Verfügbar ab: 03-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10471694
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Maybridge
CC56114DE
5 g
486.63 CHF
5 Gramm
Verfügbar ab: 03-09-2025
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3-(1 H-Pyrazol-1-ylmethyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™