Learn More
[3-(1-pyrrolidinylmethyl)phenyl]magnesiumbromid, 0.25 M Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11975891
Click to view available options
Menge:
50 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [3-(1-Pyrrolidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide
CAS 480424-79-1, 109-99-9
CAS Min. % 4.3, 89.96
Farbe Braun
CAS Max. % 10.04, 95.7
Dichte 0.9220g/mL
Menge 50 mL
Flammpunkt −17°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Relative Dichte 0.922
Summenformel C11H14BrMgN
MDL-Nummer MFCD03840892
Synonym 3-1-pyrrolidinylmethyl phenyl magnesium bromide solution, wpazfozfcdtmpb-uhfffaoysa-m, 3-1-pyrrolidinylmethyl phenyl magnesi, 3-1-pyrrolidino methyl phenylmagnesium bromide, 3-1-pyrrolidinylmethyl phenyl magnesium bromide, 1-3-bromomagnesio phenyl methyl pyrrolidine, 3-1-pyrrolidinylmethyl phenyl magnesium bromide solution, 0.25 m in thf, 3-1-pyrrolidino methyl phenylmagnesium bromide 0.25 m in tetrahydrofuran, 3-1-pyrrolidino methyl phenylmagnesium bromide, 0.25m in tetrahydrofuran, grignard reagent
InChI-Schlüssel WPAZFOZFCDTMPB-UHFFFAOYSA-M
SMILES Br[Mg]C1=CC=CC(CN2CCCC2)=C1
IUPAC-Name 1-{[3-(brommagneio)phenyl]methyl}pyrrolidin
Molekulargewicht (g/mol) 264.45
PubChem CID 16217256
Formelmasse 264.44
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.15 to 0.35M
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • ¢3-(1-Pyrrolidinylmethyl)phenyl!magnesium bromide, 0.25M solution in THF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.