Learn More
3-(1-Piperazinyl)-1,2-benzisoxazol, 96 %
Artikelnummer. 11454680
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87691-89-2
Summenformel C11H13N3O
Molekulargewicht (g/mol) 203.245
MDL-Nummer MFCD08060968
InChI-Schlüssel ZDFQBFVFCPABKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-piperazin-1-yl benzo d isoxazole, 3-1-piperazinyl-1,2-benzisoxazole, 3-piperazin-1-yl-1,2-benzoxazole, 3-piperazin-1-yl-1,2-benzisoxazole, 3-1-piperazino-1,2-benzisoxazole, 3-piperazinylbenzo d isoxazole, 3-piperazin-1-yl-benzo d isoxazole, 3-1-piperazinyl-1,2-benzoxazole, 4 1,2-benzisoxazol-3-yl piperazine
PubChem CID 13232475
IUPAC-Name 3-Piperazin-1-yl-1,2-Benzoxazol
SMILES C1CN(CCN1)C2=NOC3=CC=CC=C32
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(1-Piperazinyl)-1,2-benzisoxazole
Schmelzpunkt 74°C to 76°C
Menge 250 mg
Formelmasse 203.25
Reinheit (%) 96%