Learn More
3-(1-Naphthyl)acrylsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478406
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
3-(1-Naphthyl)acrylic acid is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-(1-Naphthyl)Acrylsäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13026-12-5
Summenformel C13H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 198.22
MDL-Nummer MFCD00014317,MFCD00014317
InChI-Schlüssel WPXMLUUYWNHQOR-CMDGGOBGSA-N
Synonym naphthalene-1-acrylic acid, z-3-1-naphthyl acrylic acid, z-3-naphthalen-1-yl-acrylic acid, z-3-naphthalen-1-yl acrylic acid, 2z-3-naphthalen-1-yl prop-2-enoic acid
PubChem CID 12158295
SMILES OC(=O)\C=C\C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(1-Naphthyl)acrylic acid
Schmelzpunkt 210°C to 212°C
Menge 250 g
Beilstein 1868617
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
IUPAC-Name (Z)-3-Naphthalin-1-ylprop-2-ensäure
Formelmasse 198.22
Reinheit (%) 98%