Learn More
(2S,5S)-1-(2-(1,3-Dioxolan-2-yl)-phenyl)-2,5-diethylphospholan, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11905941
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 1314246-02-0
Summenformel C17H25O2P
Molekulargewicht (g/mol) 292.36
MDL-Nummer MFCD09265099
InChI-Schlüssel UKBFKBMQNUOKTD-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2s,5s---1-2-1,3-dioxolan-2-yl phenyl-2,5-diethylphospholane, s,s-et-rajphos, 2-2-2s,5s-2,5-diethyl-1-phospholano phenyl 1,3-dioxolane, 2-2-2s,5s-2,5-diethylphospholan-1-yl phenyl-1,3-dioxolane, trans-1-2-1,3-dioxolan-2-yl phenyl-2,5-diethylphospholane, 2s,5s-1-2-1,3-dioxolan-2-yl phenyl-2,5-diethylphospholane, 2s,5s---1-2-1,3-dioxolan-2-yl phenyl-2,5-diethylphospholane, kanata purity
PubChem CID 16218309
IUPAC-Name 1-[2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl]-2,5-diethylphospholan
SMILES CCC1CCC(CC)P1C1=CC=CC=C1C1OCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2S,5S)-1-(2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl)-2,5-diethylphospholane
Farbe Farblos bis hellgelb
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 100 mg
Formelmasse 292.35
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Produktidentifikator
  • (2S,5S)-1-(2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl)-2,5-diethylphospholane