Learn More
2H-Chromen-3-Carbonsäure, 90+ %
Artikelnummer. 10486462
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Chemische Identifikatoren
CAS 22649-28-1
Summenformel C10H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 176.171
InChI-Schlüssel DEBZQUFVQZPPLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 3-carboxy-2h-chromene, 2h-chromene-3-carboxylic, 2h-1-benzopyran-3-carboxylicacid
PubChem CID 322304
IUPAC-Name 2H-Chromen-3-Carbonsäure
SMILES C1C(=CC2=CC=CC=C2O1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2H-Chromene-3-carboxylic acid
Prozentgehaltsbereich 90%
Menge 250 mg
Formelmasse 176.17
Reinheit (%) 90%