Learn More
2H-Chromene-3-carbaldehyde, 97%, Maybridge
Artikelnummer. 10793233
Click to view available options
Braunglasflasche, 1 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2H-Chromene-3-carbaldehyde
CAS 51593-69-2
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Amber Glass Bottle
Summenformel C10H8O2
MDL-Nummer MFCD01662414
Menge 1 g
Synonym 2h-1-benzopyran-3-carboxaldehyde, 2h-chromene-3-carboxaldehyde, chromene-3-carbaldehyde, 2h-chromen-3-carbaldehyd, 2 h-chromene-3-carbaldehyde, 2h-1-benzopyran-3-carbaldehyde
InChI-Schlüssel RISKINCQRSLFRK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1C(=CC2=CC=CC=C2O1)C=O
IUPAC-Name 2H-chromene-3-carbaldehyde
Molekulargewicht (g/mol) 160.172
PubChem CID 40066
Formelmasse 160.17
Reinheit (%) 97%