Learn More
Thermo Scientific™ 250μL PTFE Luer-Lok, Gas-Tight Syringe
Thermo Scientific Luer Syringes offer easy, accurate and reproducible injections for a variety of volumes.
Marke:  Thermo Scientific™ 365I7658
Artikelnummer. 15204593
  • 62.53 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Gas Tight GC Autosampler Syringe, PTFE Luer-Lok
250 μl
Gaschromatographiesysteme