Learn More
BRAND™ 24-Well-Einsatz 2in1, PET-Membran
Die cellGrade™ plus Oberfläche der Membranen gewährleistet eine hervorragende Zellhaftung und ein hervorragendes Wachstum. Die hochtransparenten Membranen bieten eine gute Sichtbarkeit Ihrer Zellkulturen, und die hohe Porendichte trägt zu einer guten Permeabilität bei.
383.00 CHF - 424.00 CHF
Spezifikation
Material PET
Sterilität Steril
Anzahl Wells 24
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Porengröße Anzahl pro Packung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Porengröße Anzahl pro Packung Preis Menge & Verfügbarkeit  
16104957
Unterlagen ansehen
BRAND™
782710
0,4 μm 48 x 1
424.00 CHF
48 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
16114957
Unterlagen ansehen
BRAND™
782711
0,4 μm 4 x 12
383.00 CHF
48 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16124957
Unterlagen ansehen
BRAND™
782716
8 μm 48 x 1
423.00 CHF
48 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16134957
Unterlagen ansehen
BRAND™
782717
8 μm 4 x 12
383.00 CHF
48 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Einsätze in hängender oder stehender Position verwenden
  • Für 24-Mikrotiterplatten oder Kulturschalen
  • Gleichmäßiges und kontrolliertes Zellwachstum durch Oberflächenbehandlung ohne Beschichtungen
Spezifikation
Spezifikation
PET
Steril
24
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ 24-Well-Einsatz 2in1, PET-Membran