Learn More
BRAND™ 24-Well-Einsatz 2in1, PC-Membran
Die cellGrade™ plus Oberfläche der Membranen gewährleistet eine hervorragende Zellhaftung und ein hervorragendes Wachstum. Die hochtransparenten Membranen bieten eine gute Sichtbarkeit Ihrer Zellkulturen, und die hohe Porendichte trägt zu einer guten Permeabilität bei.
276.00 CHF - 437.00 CHF
Spezifikation
Material Polycarbonat
Sterilität Steril
Anzahl Wells 24
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Porengröße Anzahl pro Packung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Porengröße Anzahl pro Packung Preis Menge & Verfügbarkeit  
16164947
Unterlagen ansehen
BRAND™
782700
0,4 μm 48 x 1
437.00 CHF
48 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16174947
Unterlagen ansehen
BRAND™
782701
0,4 μm 4 x 12
383.00 CHF
48 Stück
Verfügbar ab: 10-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16184947
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
782706
8 μm 48 x 1
423.00 CHF
48 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16194947
Unterlagen ansehen
BRAND™
782707
8 μm 4 x 12 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Einsätze in hängender oder stehender Position verwenden
  • Für 24-Mikrotiterplatten oder Kulturschalen
  • Gleichmäßiges und kontrolliertes Zellwachstum durch Oberflächenbehandlung ohne Beschichtungen
Spezifikation
Spezifikation
Polycarbonat
Steril
24