missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nalgene 24 oz. OTF Bottle

Artikelnummer. 17130066
Click to view available options
Farbe:
Aqua blau
Blau
Grau
Korallenrot
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt

Bottle with a lock-top and pop-top for one-handed sipping on the fly.

  • Schmale Form und verstärkte Kappe
  • Hervorragend geeignet für die Aufbewahrung in Provianttaschen, Sporttaschen, Rucksäcken und Tassenhaltern
  • Lässt sich leicht einhänfig öffnen für die schnelle Erfrischung so nebenbei
  • Schnappverschluss verhindert das Verschütten von Flüssigkeiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 710 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 24 oz.
Farbe Korallenrot
Verschlussfarbe Mattiert
Verschlusstyp Verriegelung
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'