Learn More
Labcon 225 mL PerformR™ Centrifuge Tubes
With attached flat integral elastomeric seal screw caps, side graduations, and writing surface
432.00 CHF - 470.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität |
---|---|
Farbe | Naturfarben |
Kapazität (metrisch) | 225 mL |
Einwegprodukt | Ja |
Material | Polypropylenharz |
Produktcode | Marke | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16604022
|
Labcon
3081-820-000-9 |
Unsteril |
432.00 CHF
48 Stück |
Verfügbar ab: 04-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16614022
|
Labcon
3081-825-000-9 |
Steril |
470.00 CHF
48 Stück |
Verfügbar ab: 04-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Conical centrifuge tube
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Centrifuging to 8,000 x G
- Freezable to -80°C
- Autoclavable
- Capacity: 225 mL
- Made in USA
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität | |
225 mL | |
Polypropylenharz | |
2/Beutel, 24 Beutel/Karton | |
PerformR™ Zentrifugenröhrchen | |
29 mm | |
50 bis 200 ml in 25 ml-Schritten |
Naturfarben | |
Ja | |
2 | |
2/Beutel | |
Autoklavierbar | |
Ja |