Learn More
uvex 2112 One-Fit Disposable Ear Plugs
Characterized by their ergonomic, closed surface design One-Fit ear plugs are constructed of polyurethane foam for optimal comfort, even during long periods of use.
Marke:  uvex 2112046
27.38 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17200342
  • 44.00 CHF / 200 Paare
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Weicher Polyurethanschaum sorgt auch bei längerer Verwendung für Komfort
  • Geschlossene Oberfläche verhindert Eindringen von Fremdkörpern
  • Zur Verwendung bei Geräuschquellen bis zu 110 dB(A)
  • Schnurlos, ergonomisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Türkis
Standard
Nachfüllbeutel
37 dB
Oval
Einwegprodukt
Nein
Nein
2112 One-Fit
200
Uncorded
Ear Plugs
Nein
EN 352-2