Learn More
uvex 2111 Whisper Detec Reusable Ear Plugs
The smooth, dirt-repellent surface of whisper ear plugs can easily be cleaned with soap and water to prevent potential ear injuries caused by dirt particles. Easily detectable, both visually and by machines, due to their striking blue color and integrated metal ball.
Marke: uvex 2111261
78.61 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die mit einer Schnur versehenen Ohrstöpsel können in weniger lauten Bereichen bequem um den Hals getragen werden
- Die glatte, schmutzabweisende Oberfläche lässt sich leicht mit Wasser und Seife reinigen
- Integrierte Metallteile und hellblaue Farbe zur Identifikation während der Produktion
- Durchsichtige Box enthalten, für die hygienische Lagerung bei Nichtgebrauch
Spezifikation
Blau | |
Etui im Taschenformat | |
Klein | |
Mini-Box | |
23 dB | |
Oval | |
Wiederverwendbar | |
Nein |
Nein | |
Blau | |
Whisper Detec | |
50 | |
Mit Trageband | |
Ear Plugs | |
Ja | |
EN 352-2 |