Learn More
Invitrogen™ 20x Bolt™ MES-SDS-Laufpuffer
Optimiert für Bolt™ Bis-Tris Plus-Gele und in einer Vielzahl von Formaten erhältlich
113.00 CHF - 566.00 CHF
Spezifikation
Konzentration | 20X |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Bolt |
Produktlinie | Bolt™ |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
13266499
|
Invitrogen™
B0002 |
500 mL |
113.00 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
13246499
|
Invitrogen™
B000202 |
5 L |
566.00 CHF
5 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Bolt™-Puffer und Proben-Reduktionsmittel sind für die Verwendung mit Bolt™ Bis-Tris Plus-Gelen optimiert und in einer Vielzahl von Formaten erhältlich. Hinweis: Die Haltbarkeit von Bolt™-Gel kann je nach verwendetem Laufpuffer variieren.Über Bolt™ Bis-Tris Plus Gele
Bolt™ Bis-Tris Plus Gele sind vorgefertigte Polyacrylamidgele, die für eine optimale Trennung Ihrer kleinen bis mittleren Proteine unter denaturierenden Bedingungen ausgelegt sind. Ähnlich wie NuPAGE™ Bis-Tris-Gele liefern Bolt™ Bis-Tris Plus-Gele eine gleichbleibend hohe Gel-Leistung und eine pH-neutrale Umgebung, die Protein-Veränderungen minimiert. Bolt™ Gele eignen sich hervorragend für Western-Blot-Transfers und -Analysen und für andere Verfahren, bei denen die Unversehrtheit der Proteine entscheidend ist. Verwenden Sie Bolt™ Gele auch, um bei der Proteintrennung im Laboralltag optimale Ergebnisse zu erzielen. Bolt™ Bis-Tris Plus-Gele sind in vier Gel-Arten und mit mehreren Well-Formaten erhältlich. Für die Verwendung aller Bolt™ Gele ist ein Mini Gel Tank erforderlich.
Spezifikation
20X | |
Bolt | |
Bolt™ |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : MES SDS-Laufpuffer (20x).
Bei Raumtemperatur lagern.
Bei sachgemäßer Lagerung beträgt die Haltbarkeit 6 Monate.