Learn More
RETSCH Analysensieb-Set aus Edelstahl, 203,2 mm Durchmesser x 50,8 mm Höhe, ASTM-Zertifikat
Marke:  RETSCH 60.150.000999
1178.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23265" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 3.05000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10355503
  • 1240.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Edelstahl
Edelstahl
Gehäuse 1Each
Analysesieb
Edelstahl
Konformitätszertifikat, 8 Testsiebe (325 Mesh, 230 Mesh, 120 Mesh, 60 Mesh, 35 Mesh, 18 Mesh, 10 Mesh, 5 Mesh) und Auffangwanne
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen
203,2mm
325 Mesh, 230 Mesh, 120 Mesh, 60 Mesh, 35 Mesh, 18 Mesh, 10 Mesh, 5 Mesh
ASTM E 11
Schüttler AS 200 Hahn
50,8mm