Learn More
RETSCH Analysensieb aus Edelstahl, 203,2 mm Durchmesser x 50,8 mm Höhe, ISO-Zertifikat, Maschenweiten im Mikrometerbereich
Marke:  RETSCH 60.149.000040
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10075071
  • 212.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Je 1
Analysesieb
Edelstahl
50,8mm
203,2mm
Edelstahl
40 μm
ISO 3310/1
Schüttler AS 300
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen