Learn More
Fisherbrand™ Chattaway Laborspatel aus Nickel 200, mikro
Zur Verwendung mit Blanzen, Mikroskopen und Wägeschiffchen. Der Fisherbrand™ Nickel-Mikrospatel ist für die Abgabe und den Transfer von Proben während des Wägens konzipiert.
Marke:  Fisherbrand™ 2251
Artikelnummer. 11593472
  • 46.30 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 12-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Spatel, aus Nickel und Edelstahl, Chattaway 3.6 mm Barrel, Nickel und Edelstahl-Mikros 1.6 mm Barrel.
Spezifikation
Spezifikation
5 Packungen
Glänzend
4 mm
Nickel
Spatel
Für strukturelle Anwendungen, bei denen der Hauptaugenmerk auf der Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion liegt.
315 °C
130 mm