Learn More
Fisherbrand™ Chattaway Laborspatel aus Nickel 200, mittel
Die glänzenden Spatel mit einseitig flacher Klinge und 45 Grad-Winkel am anderen Ende eignen sich optimal für den Einsatz mit den verschiedensten Verbindungen in den meisten Laborumgebungen.
Marke:  Fisherbrand™ 2215
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11834593
  • 69.80 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 28-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Nickel 200 spec (Mindest-Nickelgehalt 99.6 %)
  • Ideal für die Verwendung mit einer Vielzahl an Stoffen. Helle Oberfläche
  • Klinge mit einem flachen und einem Ende mit einem 45°-Winkel 
  • „Mikrogewicht“ - Mittelpinolendurchmesser 1.60mm
  • „Mittleres Gewicht“ - Mittelpinolendurchmesser 3.65 mm
  • Lang genug, um die Hand des Anwenders vor heißen Oberflächen zu schützen
Spezifikation
Spezifikation
5 Packungen
Glänzend
10 mm
Nickel
Spatel
Für strukturelle Anwendungen, bei denen der Hauptaugenmerk auf der Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion liegt.
315 °C
230 mm