Learn More
Fisherbrand™ Chattaway Laborspatel aus Nickel 200, mittel
Die glänzenden Spatel mit einseitig flacher Klinge und 45 Grad-Winkel am anderen Ende eignen sich optimal für den Einsatz mit den verschiedensten Verbindungen in den meisten Laborumgebungen.
Marke: Fisherbrand™ 2213
Beschreibung
- Nickel 200er (min. 99,6 % Nickelgehalt)
- Ideal zur Verwendung mit vielen verschiedenen Zusammensetzungen.Glänzende Oberfläche
- Klinge an einem Ende flach, am anderen Ende in einem Winkel von 45°
- ‚Mikrogewicht‘ – mittlerer Zylinderdurchmesser 1,60 mm
- ‚Mediumgewicht‘ – mittlerer Zylinderdurchmesser 3,65 mm
- Lang genug, um die Hände des Anwenders vor heißen Oberflächen zu schützen
Spezifikation
5 Packungen | |
Glänzend | |
10 mm | |
Nickel |
Spatel | |
Für strukturelle Anwendungen, bei denen der Hauptaugenmerk auf der Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion liegt. | |
315 °C | |
180 mm |