Learn More
Fisherbrand™ Chattaway Laborspatel aus Nickel 200, mittel
Die glänzenden Spatel mit einseitig flacher Klinge und 45 Grad-Winkel am anderen Ende eignen sich optimal für den Einsatz mit den verschiedensten Verbindungen in den meisten Laborumgebungen.
Marke:  Fisherbrand™ 2216
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11716607
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Nickel 200 spec (Mindest-Nickelgehalt 99.6 %)
  • Ideal für die Verwendung mit einer Vielzahl an Stoffen. Helle Oberfläche
  • Klinge mit einem flachen und einem Ende mit einem 45°-Winkel 
  • „Mikrogewicht“ - Mittelpinolendurchmesser 1.60mm
  • „Mittleres Gewicht“ - Mittelpinolendurchmesser 3.65 mm
  • Lang genug, um die Hand des Anwenders vor heißen Oberflächen zu schützen
Spezifikation
Spezifikation
5 Packungen
Glänzend
10 mm
Nickel
Spatel
Für strukturelle Anwendungen, bei denen der Hauptaugenmerk auf der Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion liegt.
315 °C
270 mm