Learn More
Linker Industrietechnik™ Edelstahl-Analysensieb mit PVC-Schweißung, 200 mm Durchmesser x 50 mm Höhe
Zum Sieben von Partikeln in vielen verschiedenen Porengrößen. Die Analysesiebe aus Edelstahl haben eine PVC-Schweißung, eine Innenhöhe von 50 mm und einen Durchmesser von 200 mm.
Marke:  Linker Industrietechnik™ 552.050.221-014
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11724359
  • 592.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Edelstahlgestell mit einer Innenhöhe von 50 mm
  • Durchmesser: 200 mm
  • Analysesieb mit Edelstahlüberzug
  • PVC-Verschweißung
  • Identifikationsnummer und Konformitätsbescheinigung
  • Beständig bis zu Temperaturen von 70 °C
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
Analysesieb
Edelstahl
200mm
32 μm
Konformität 2.1 EN 10 204 und ISO 3310-1. Hauptsortiment entspricht ISO 565 (Maschenöffnungen)
50 mm