Learn More
20 NTU-Ratio Trübungsstandard, Reagecon
BIOPHARMA
Suspension extrem genauen (±1 %) Polymermikrosphären mit garantierter Haltbarkeit auch nach dem Öffnen der Flasche.
Marke:  Reagecon CRSR-20-500
Artikelnummer. 11506583
  • 248.00 CHF / 500 Milliliter
Verfügbar ab: 25-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Trübungs-Referenzstandard, Trübungs-Referenzmaterial.
  • Entwickelt und formuliert, um die störenden Probleme bezüglich Sicherheit, Genauigkeit und Stabilität zu überwinden, die bei anderen Trübungs-Standards, hauptsächlich Formazin-basierten Standards, auftreten.
  • Zertifiziert
  • NIST-konform.
  • Ungiftig, nicht karzinogen
  • Hochpräzise
  • Stabil
  • EPA-Zulassung
Spezifikation
Spezifikation
Quotientengeräte
Genauigkeit ± 1 % NTU
500 ml
Flüssigformat in HDPE-Flasche GL45
20 NTU ± 1 %