Learn More
Ohaus™ 2 Zentrifugenrackadapter, Frontier™ R-S4x100/4MI Ausschwingrotoren
Vereinfachen Sie das Zentrifugieren von Röhrchen, die kleiner oder größer als die ursprüngliche, bereitgestellte Trägerfläche für Frontier™ R-A4x100/4MI Ausschwingrotoren sind
Marke: Ohaus™ 30314848
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geeignet für Zentrifugenröhrchen, die kleiner oder größer sind als der im Rotorträger vorgesehene Platz
- Geeignet für den Einsatz in Frontier™ R-S4x100/4MI Ausschwingrotoren
Spezifikation
Rand | |
25 mm | |
Gestell, 1 x 30 ml T 25 mm Rand, 2/Packung | |
2 |
1 x 30 ml | |
R-S4x100/4MI Ausschwingrotoren | |
1 |