Learn More
2-Vinylpyridin, stabilisiert 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10295530
Click to view available options
Menge:
5 mL
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-69-6
Summenformel C7H7N
Molekulargewicht (g/mol) 105.14
MDL-Nummer MFCD00006355
InChI-Schlüssel KGIGUEBEKRSTEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-vinylpyridine, pyridine, 2-ethenyl, pyridine, 2-vinyl, pyridine, ethenyl, vinylpyridine, 2-vinyl pyridine, alpha-vinylpyridine, vinyl pyridine, unii-dt4uv4nnkx, ccris 5238
PubChem CID 7521
IUPAC-Name 2-Ethenylpyridin
SMILES C=CC1=CC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Vinylpyridine
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -50°C
Farbe Braun
Dichte 0.9983g/mL
Siedepunkt 159°C
Flammpunkt 47°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C5H4N)CH=CH2
Brechungsindex 1.5490 to 1.551
Menge 250 mL
Beilstein 20, 256
Relative Dichte 0.9983
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2.5g/100 mL in water (20°C). Other solubilities: soluble in dilute acids,soluble in hydrocarbons,alcohol,ketones and,esters,soluble in methanol,ethanol,dioxane
Stabilisator 0.1% tert.-butylcatechol
Viskosität 1.2 mPa.s (20°C)
Formelmasse 105.14
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Vinylpyridine, stabilized
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.