Learn More
2-Vinylpyridin, 97 %, stab. mit 0.1 % 4-tert-Butylcatechol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11417976
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2-Vinylpyridine is a pyridine derivative used in the preparation of poly(2-vinylpyridine) via radical polymerization. 2-Vinylpyridine is used to improve effectiveness of protective polymer coatings on metals. It is a reagent for pyridylethylation for new protection method for active hydrogen compounds.. It is also used as basic materials for one of largest-selling plastic, manufacturing pharmaceuticals and bio-compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Vinylpyridin ist ein Pyridinderivat, das bei der Herstellung von Poly(2-Vinylpyridin) mittels radikaler Polymerisation verwendet wird. 2-Vinylpyridin wird zur Verbesserung der Wirksamkeit von schützenden Polymerbeschichtungen auf Metallen verwendet. Es ist ein Reagenz für die Pyridylethylierung für eine neue Schutzmethode für aktive Wasserstoffverbindungen. Es wird auch als Ausgangsmaterial für einen der meistverkauften Kunststoffe verwendet, der für die Herstellung von Pharmazeutika und Bioverbindungen eingesetzt wird.
Löslichkeit
In Wasser löslich (27 g/l). Schwer löslich in Chloroform und Methanol.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-69-6
Summenformel C7H7N
Molekulargewicht (g/mol) 105.14
MDL-Nummer MFCD00006355
InChI-Schlüssel KGIGUEBEKRSTEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-vinylpyridine, pyridine, 2-ethenyl, pyridine, 2-vinyl, pyridine, ethenyl, vinylpyridine, 2-vinyl pyridine, alpha-vinylpyridine, vinyl pyridine, unii-dt4uv4nnkx, ccris 5238
PubChem CID 7521
IUPAC-Name 2-Ethenylpyridin
SMILES C=CC1=CC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Vinylpyridine
Namenshinweis stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Schmelzpunkt -50°C
Dichte 0.974
Siedepunkt 159°C
Flammpunkt 47°C (117°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.55
Menge 100 mL
UN-Nummer UN3073
Beilstein 104505
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (27g/L). Slightly soluble in chloroform and methanol.
Formelmasse 105.14
Reinheit (%) 97%