Learn More
2-(Trifluormethyl)thiophenol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-(Trifluoromethyl)thiophenol |
Dichte | 1.35 |
Siedepunkt | 175°C to 177°C |
Flammpunkt | 68°C (154°F) |
Brechungsindex | 1.499 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2810 |
Beilstein | 2441965 |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Formelmasse | 178.18 |