Learn More
2-(Trifluormethyl)-oxazol-[4,5-b]-pyridin, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15458586
2-(Trifluormethyl)-oxazol-[4,5-b]-pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15458586
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 15458586
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63931.MD
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 894406-63-4
Summenformel C7H3F3N2O
Molekulargewicht (g/mol) 188.109
InChI-Schlüssel MJILPMZYOJELAX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 29919200
IUPAC-Name 2-(Trifluormethyl)-[1,3]Oxazolo[4,5-b]Pyridin
SMILES C1=CC2=C(N=C1)N=C(O2)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Trifluoromethyl)oxazolo[4,5-b]pyridine
Menge 250 mg
Synonym 2-trifluoromethyl oxazolo 4,5-b pyridine, 2-trifluoromethyl-1,3 oxazolo 4,5-b pyridine, oxazolo 4,5-b pyridine,2-trifluoromethyl, oxazolo 4,5-b pyridine, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl 1,3 oxazolo 4,5-b pyridine
Formelmasse 188.11
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-(Trifluormethyl)-oxazol-[4,5-b]-pyridin, 97 %, Thermo Scientific™ >