Learn More
2-(Trifluormethyl)benzylamin, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-(Trifluoromethyl)benzylamine |
Dichte | 1.249 |
Siedepunkt | 108°C to 110°C (64 mmHg) |
Flammpunkt | 69°C (156°F) |
Brechungsindex | 1.471 |
Menge | 2 g |
UN-Nummer | UN2735 |
Beilstein | 1103424 |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Synonym | 2-trifluoromethyl benzylamine, 2-trifluoromethylbenzylamine, 2-trifluoromethyl phenyl methanamine, o-trifluoromethylbenzyl amine, o-trifluoromethylbenzylamine, 2-trifluoromethyl-benzylamine, 1-2-trifluoromethyl phenyl methanamine, benzenemethanamine, 2-trifluoromethyl, o-trifluoromethyl benzylamine |