Learn More
2-(Tri-n-Butylstannyl)thiazol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15417977
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Used as reagent for arylation of thiazole by Stille cross-coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Reagenz für die Arylierung von Thiazol mittels Stille-Kupplung verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer zu mischen.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121359-48-6
Summenformel C15H29NSSn
Molekulargewicht (g/mol) 374.174
MDL-Nummer MFCD01319057
InChI-Schlüssel WUOFQGMXQCSPPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tributylstannyl thiazole, 2-tributylstannylthiazole, 2-tributylstannyl-1,3-thiazole, thiazole,2-tributylstannyl, tributylstannylthiazole, thiazole, 2-tributylstannyl, 2-tributylstannanyl-thiazole, 1,3-thiazol-2-yl tributylstannane, 2-tributylstannanyl-1,3-thiazole, 2-tri-n-butylstannyl thiazole
PubChem CID 2763259
IUPAC-Name Tributyl(1,3-thiazol-2-yl)stannan
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=NC=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Tri-n-butylstannyl)thiazole
Dichte 1.19
Siedepunkt 307°C to 309°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN2788
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix.
Formelmasse 374.17
Reinheit (%) 96%