Learn More
2-(Tri-n-Butylstannyl)pyridin, tech. 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491387
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17997-47-6
Summenformel C17H31NSn
Molekulargewicht (g/mol) 368.152
MDL-Nummer MFCD00052052
InChI-Schlüssel GYUURHMITDQTRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tributylstannyl pyridine, 2-tri-n-butylstannylpyridine, 2-tributylstannylpyridine, tributyl 2-pyridyl tin, 2-pyridyltributyltin, 2-1,1,1-tributylstannyl pyridine, 2-pyridyltri-n-butyltin, 2-tributylstannyl-pyridine, tri-n-butyl 2-pyridyl tin
PubChem CID 607784
IUPAC-Name Tributyl(pyridin-2-yl)stannan
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Tri-n-butylstannyl)pyridine
Dichte 1.15
Siedepunkt 130°C to 132°C (0.8 mmHg)
Brechungsindex 1.513
Menge 5 g
UN-Nummer UN2788
Beilstein 479329
Formelmasse 368.15
Reinheit (%) 80%
Güte Technisch