Learn More
2-(Tetrahydropyran-4-yloxy)-anilin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10143764
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 898289-35-5
Summenformel C11H15NO2
Molekulargewicht (g/mol) 193.246
MDL-Nummer MFCD09025872
InChI-Schlüssel CLGPZXHLRKSEDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy aniline, 2-tetrahydropyran-4-yloxy aniline, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy aniline, 2-oxan-4-yloxy aniline, benzenamine,2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, benzenamine, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, 2-oxan-4-yl oxy aniline, 2-tetrahydropyran-4-yloxyaniline, 4-2-aminophenoxy tetrahydro-2h-pyran, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl ;oxy ;aniline
PubChem CID 24229516
IUPAC-Name 2-(Oxan-4-yloxy)Anilin
SMILES C1COCCC1OC2=CC=CC=C2N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Tetrahydropyran-4-yloxy)aniline
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 193.24
Reinheit (%) 95%