Learn More
2-Chinolincarboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10324652
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5470-96-2
Summenformel C10H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 157.17
MDL-Nummer MFCD00075032
InChI-Schlüssel WPYJKGWLDJECQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-quinolinecarboxaldehyde, quinoline-2-carboxaldehyde, 2-quinolinecarbaldehyde, 2-formylquinoline, quinaldaldehyde, quinolinecarboxaldehyde, quinoline aldehyde, quinoline-2-aldehyde, zlchem 599, pubchem2277
PubChem CID 79619
IUPAC-Name Chinolin-2-Carbaldehyd
SMILES O=CC1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Quinolinecarboxaldehyde
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 66.0°C to 71.0°C
Farbe Orange bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 157.17
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Quinolinecarboxaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.