Learn More
2-Propanol, Puriss. P.A., ACS-Reagenz, Reag.ACS, Reag.ISO, Reag.Ph.Eur., Reag.USP, Honeywell Riedel-de Haen™
Artikelnummer. 16615923
Click to view available options
Menge:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Chemische Identifikatoren
CAS 67-63-0
Summenformel C3H8O
Molekulargewicht (g/mol) 60.10
InChI-Schlüssel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym sec-Propyl Alcohol; IPA; Isopropanol; Isopropyl Alcohol
IUPAC-Name Propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Propanol
Schmelzpunkt -90°C
Farbe Farblos
CAS Max. % 1
Dichte 0.784 - 0.786 g/cm3 (20°C)
Siedepunkt 77°C to 83°C (1013 hPa)
Menge 4 x 2.5 L
Flammpunkt 12°C
Beilstein 635639
Güte ACS
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Propanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Propan-2-ol