Learn More
2-Propanol, ≥99.5 %, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15638440
Click to view available options
Menge:
1 l
4 l
Verpackung:
Glasflasche
ACS-Reagenz, ≥99.5 %
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-63-0
Summenformel C3H8O
Molekulargewicht (g/mol) 60.096
MDL-Nummer MFCD00011674
InChI-Schlüssel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Isopropylalkohol, 2-Hydroxypropan, Avantin, sec-Propylalkohol, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC-Name Propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Propanol
pH Neutral
Schmelzpunkt -90 °C
Dichte 0.784 bis 0.786 g/cm3
Siedepunkt 77 °C bis 83 °C
Menge 4 l
Explosionsgrenze 0.02
Zündpunkt 750 °C
Geruch Alkoholähnlich
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Strukturformel (CH3)2CHOH
Dampfdruck 33 mmHg (20 °C), 44 mmHg (25 °C)
UN-Nummer UN1219
Beilstein 635639
Formelmasse 60.1 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 %