Learn More
Riedel-de Haën 2-Propanol
Artikelnummer. 15955470
Click to view available options
Menge:
7 L
18 L
200 L
2-Propanol, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC).
  • ACS general use solvents.
  • Value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis.
  • Suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC.
  • Variations and decrease issues traceable to solvent contamination.
  • All solvents are tested to meet ACS general use specifications.
Chemische Identifikatoren
CAS 67-63-0
Summenformel C3H8O
Molekulargewicht (g/mol) 60.10
MDL-Nummer MFCD00011674
InChI-Schlüssel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Propanol
pH Neutral
Schmelzpunkt -90°C
Farbe Farblos
CAS Max. % 100.00%
Dichte 0.784 to 0.786 g/cm3 (20°C)
Siedepunkt 77°C to 83°C (1.013 hPa)
Menge 200 L
Flammpunkt 12°C
Verpackung Mehrweg-Edelstahltrommel
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie Puriss. p.a.
Strukturformel (CH3)2CHOH
Dampfdruck 42 hPa (20°C)
UN-Nummer UN1219
Viskosität 2.5 mPa.s (20°C)
Beilstein 635639
Konzentration ≥99.80%
Synonym sec-Propyl alcohol, IPA, Isopropanol, Isopropyl alcohol
Reinheit (%) ≥99.80%
Güte ACS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Propanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.