Learn More
2-Propansulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
2-Propanesulfonyl chloride is used as a pharmaceutical intermediate. Reductive cleavage of a secondary alcohol to methylene has been achieved by reduction of the 2-propanesulfonyl ester with lithium triethylborohydride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Propansulfonylchlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Die reduktive Spaltung eines sekundären Alkohols in Methylen wurde durch Reduktion des 2-Propansulfonylesters mit Lithiumtriethylborhydrid erreicht.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen. Unter trockenem Inertgas lagern. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
2-Propansulfonylchlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Die reduktive Spaltung eines sekundären Alkohols in Methylen wurde durch Reduktion des 2-Propansulfonylesters mit Lithiumtriethylborhydrid erreicht.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen. Unter trockenem Inertgas lagern. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Propanesulfonyl chloride |
Schmelzpunkt | -47°C |
Dichte | 1.273 |
Siedepunkt | 95°C (45 mmHg) |
Flammpunkt | 86°C (186°F) |
Brechungsindex | 1.456 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN3265 |
Beilstein | 1747497 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |