Learn More
2-Piperidinanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10143064
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Chemische Identifikatoren
CAS 39643-31-7
Summenformel C11H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 176.26
MDL-Nummer MFCD00047467
InChI-Schlüssel OYECAJPUPWFCSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-piperidinoaniline, 2-piperidin-1-yl aniline, 2-piperidin-1-yl-phenylamine, benzenamine, 2-1-piperidinyl, n-2-aminophenyl piperidine, 2-1-piperidinyl aniline, 2-1-piperidino aniline, 1-2-aminophenyl piperidine, 2-piperidylphenylamine, 2-piperdinoaniline
PubChem CID 458795
IUPAC-Name 2-Piperidin-1-Ylanilin
SMILES NC1=CC=CC=C1N1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Piperidinoaniline
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 176.26
Reinheit (%) 97%