Learn More
2-Phenylpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
2-Phenylpyridine is used to produce 2-phenyl-pyridine-1-oxide. It is used in the manufacturing of organic light emitting diodes (OLEDs). It is used as an intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Phenylpyridin wird zur Herstellung von 2-phenyl-pyridin-1-oxid verwendet. Wird bei der Herstellung von organischen Leuchtdioden (OLEDs) verwendet. Wird als Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mischbar mit Ethanol, Aceton, Toluol, Methylenchlorid. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
2-Phenylpyridin wird zur Herstellung von 2-phenyl-pyridin-1-oxid verwendet. Wird bei der Herstellung von organischen Leuchtdioden (OLEDs) verwendet. Wird als Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mischbar mit Ethanol, Aceton, Toluol, Methylenchlorid. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Phenylpyridine |
Schmelzpunkt | -5°C |
Dichte | 1.086 |
Siedepunkt | 268°C to 270°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.624 |
Menge | 10 g |
Beilstein | 110445 |
Löslichkeitsinformationen | Fully miscible with ethanol,acetone,toluene,methylene chloride. Not miscible in water. |
Formelmasse | 155.2 |