Learn More
2-Phenylpropylamin-Hydrochlorid, ≥ 98 %
Artikelnummer. 15497647
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20388-87-8
Summenformel C9H14ClN
Molekulargewicht (g/mol) 171.668
MDL-Nummer MFCD01708026
InChI-Schlüssel HBVYOCJBEXSCQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-phenylpropan-1-amine hydrochloride, beta-methylphenethylamine hydrochloride, 2-phenyl-1-propylamine hcl, phenethylamine, beta-methyl-, hydrochloride, +-, dl-beta-phenyl-n-propylamine hydrochloride, phenethylamine, beta-methyl-, hydrochloride, +--beta-methylphenethylamine hydrochloride, 2-phenylpropylamine hydrochloride, 2-phenylpropan-1-amine hcl, 2-phenylpropan-1-amine hydrochloride 1:1
PubChem CID 89332
IUPAC-Name 2-phenylpropan-1-amin;hydrochlorid
SMILES CC(CN)C1=CC=CC=C1.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenylpropylamine hydrochloride
Schmelzpunkt 143°C to 145°C
Farbe Creme bis Gelb
Menge 100 g
Empfindlichkeit Hygroscopic
Formelmasse 171.67
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Pulver