Learn More
2-Pentyne, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327915
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 627-21-4
Summenformel C5H8
Molekulargewicht (g/mol) 68.12
MDL-Nummer MFCD00009380
InChI-Schlüssel NKTDTMONXHODTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pentyne, ethylmethylacetylene, unii-57ng6hki9d, 1-ethyl-2-methylacetylene, 57ng6hki9d, acmc-209n7k, c2h5c.$.cch3, 2-pentyne 6ci,7ci,8ci,9ci
PubChem CID 12310
IUPAC-Name Pent-2-yn
SMILES CCC#CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Pentyne
Schmelzpunkt -109°C
Dichte 0.71
Siedepunkt 55°C to 56°C
Flammpunkt −20°C (−4°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.403
Menge 25 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 1696938
Formelmasse 68.12
Reinheit (%) ≥98%