Learn More
2-Pentyne, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Pentyne |
Schmelzpunkt | -109°C |
Siedepunkt | 55°C to 56°C |
Flammpunkt | −20°C (−4°F) |
Geruch | Unpleasant |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3295 |
Beilstein | 1696938 |
Formelmasse | 68.12 |
Reinheit (%) | ≥98% |