Learn More
2-Oxa-6-azaspiro-[3.4]-octan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15424038
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane is involved in the preparation of azaspirocycle or azetidine substituted 4-anilinoquinazoline derivatives, which exhibits epidermal growth factor receptor (EGFR) inhibitory activities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octan ist an der Vorbereitung des Azaspirozyklusses oder der Azetidin-substituierten 4Anilinoquinazolin-Derivate beteiligt, die hemmende Aktivitäten des epidermalen Wachstumsfaktor-Rezeptors (EGFR) aufweisen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Reduktionsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 220290-68-6
Summenformel C6H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 113.16
MDL-Nummer MFCD14586455
InChI-Schlüssel ZHAIMJRKJKQNQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-oxa-6-azaspiro 3.4 octane, 2-oxa-6-aza-spiro 3.4 octane, 2-oxa-6-azaspiro 3,4 octane, acmc-209fqv, 2-oxa-7-azaspiro 3.4 octane, 2-oxa-6-aza-spiro 3,4 octane, spiro pyrrolidine-3,3'-oxetane
PubChem CID 53438323
IUPAC-Name 2-Oxa-7-Azaspiro[3.4]Octan
SMILES C1CNCC12COC2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane
Dichte 1.08
Siedepunkt 187°C
Flammpunkt 63°C (145°F)
Menge 500 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 113.16
Reinheit (%) 95%