Learn More
2-Nitroterephthalsäure4-Methylester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372959
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55737-66-1
Summenformel C9H7NO6
Molekulargewicht (g/mol) 225.156
MDL-Nummer MFCD06203344
InChI-Schlüssel VULISSQANNKDCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxycarbonyl-2-nitrobenzoic acid, 2-nitro-4-methoxycarbonyl benzoic acid, 2-nitroterephthalic acid 4-methyl ester, acmc-1awlg, methyl 4-carboxy-3-nitrobenzoate, 4-carbomethoxy-2-nitrobenzoic acid, 4-methoxycarbonyl-2-nitrobenzoicacid, 2-nitro-terephthalic acid 4-methyl ester
PubChem CID 21906474
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitroterephthalic acid 4-methyl ester
Schmelzpunkt 132°C to 136°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 225.17
Reinheit (%) 97%