Learn More
2-Nitroethanol, tech. 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413268
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 625-48-9
Summenformel C2H5NO3
Molekulargewicht (g/mol) 91.066
MDL-Nummer MFCD00007405
InChI-Schlüssel KIPMDPDAFINLIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanol, 2-nitro, 2-nitroethan-1-ol, beta-nitroalcohol, beta-nitroethanol, 2-nitro-ethanol, .beta.-nitroethanol, ccris 6076, 2 nitroethanol, pubchem14208, 2-Nitroethanol
PubChem CID 12252
IUPAC-Name 2-Nitroethanol
SMILES C(CO)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitroethanol
Schmelzpunkt -80°C
Dichte 1.27
Siedepunkt 194°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.4451
Menge 5 g
Beilstein 1633753
Formelmasse 91.07
Reinheit (%) 80%
Güte Technisch