Learn More
2-Nitrocinnamaldehyd, überwiegend trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494053
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
It finds its uses as a actinometer for the UV-A range of photostability testing of pharmaceuticals. 2-Nitrocinnamaldehyde can be oxidized to 2-nitrocinnamic acid which can be used in the Baeyer-Emmerling indole synthesis to produce indole and substituted indoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird bei Photostabilitätstests für Pharmazeutika in Aktinometern für den UV-A-Bereich verwendet. 2-Nitrocinnamaldehyd kann in 2-Nitrocinnaminsäure oxidiert werden, aus der durch Baeyer-Emmerling-Indolsynthese Indole und substituierte Indole produziert werden können.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Vor Oxidationsmitteln und Luft geschützt aufbewahren. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1466-88-2
Summenformel C9H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 177.159
MDL-Nummer MFCD00007188
InChI-Schlüssel VMSMELHEXDVEDE-HWKANZROSA-N
Synonym 2-nitrocinnamaldehyde, 3-2-nitrophenyl acrylaldehyde, o-nitrocinnamaldehyde, trans-2-nitrocinnamaldehyde, 2e-3-2-nitrophenyl prop-2-enal, 2-propenal, 3-2-nitrophenyl, e-3-2-nitrophenyl acrylaldehyde, e-3-2-nitrophenyl prop-2-enal, 3-2-nitrophenyl prop-2-enal, ccris 3775
PubChem CID 5367122
IUPAC-Name (E)-3-(2-Nitrophenyl)prop-2-enal
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=CC=O)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitrocinnamaldehyde
Namenshinweis predominantly trans
Schmelzpunkt 125°C to 129°C
Geruch Characteristic
Menge 50 g
Beilstein 908376
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formelmasse 177.16
Reinheit (%) 98%