Learn More
2-Nitrobenzenboronsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11344865
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5570-19-4
Summenformel C6H6BNO4
Molekulargewicht (g/mol) 166.93
MDL-Nummer MFCD00161358
InChI-Schlüssel SFUIGUOONHIVLG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitrophenyl boronic acid, 2-nitrobenzeneboronic acid, boronic acid, nitrophenyl, o-nitrophenylboronic acid, 2-borononitrobenzene, pubchem8087, nitrobenzeneboronic acid, pubchem16455, 2-nitrophenylboronicacid
PubChem CID 2773548
IUPAC-Name (2-Nitrophenyl)boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Nitrobenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 149°C to 151°C
Menge 5 g
Beilstein 3032097
Formelmasse 166.93
Reinheit (%) 96%