Learn More
2'-Nitroacetanilid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11432668
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 552-32-9
Summenformel C8H8N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
MDL-Nummer MFCD00016991
InChI-Schlüssel BUNFNRVLMKHKIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-nitrophenyl acetamide, 2'-nitroacetanilide, o-nitroacetanilide, 2-nitroacetanilide, acetamide, n-2-nitrophenyl, acetanilide, 2'-nitro, unii-q4kjc83992, o-nitroacetoanilide, zlchem 447, pubchem3357
PubChem CID 11090
IUPAC-Name N-(2-nitrophenyl)acetamide
SMILES CC(=O)NC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Nitroacetanilide
Schmelzpunkt 90°C to 93°C
Dichte 1.42
Menge 25 g
Beilstein 1959178
Merck Index 14,6581
Formelmasse 180.16
Reinheit (%) ≥98%